Print…
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: MEthyl 4-[(z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate
OR1463-1G OR1463-100MG
APOSOR1463-1GEA 30.6 EUR
APOSOR1463-1G APOSOR1463-100MG
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate 95%
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₃
Peso Molecular: 194.187 g/mol
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797503
Número CAS: 184778-33-4