Print…
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR14438-1G OR14438-5G
APOSOR14438-1GEA 0 EUR
APOSOR14438-1G APOSOR14438-5G
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₆N₂O₇
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017561
Número CAS: 22633-33-6