Print…
3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1436-1G OR1436-250MG OR1436-5G
APOSOR1436-1GEA 183 EUR
APOSOR1436-1G APOSOR1436-250MG APOSOR1436-5G
3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 97%
3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Fórmula: C₁₂H₁₁NO
Ponto de Fusão: 106…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116293
Número CAS: 217189-04-3