Print…
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1432-1G OR1432-250MG
APOSOR1432-1GEA 203 EUR
APOSOR1432-1G APOSOR1432-250MG
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Fórmula: C₁₂H₁₁NO
Ponto de Fusão: 172…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114576
Número CAS: 217192-22-8