Print…
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Borono-5-methylbenzo[b]thiophene
OR14304-250MG OR14304-100MG
APOSOR14304-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR14304-250MG APOSOR14304-100MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Fórmula: C₉H₉BO₂S
Ponto de Fusão: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200866
Número CAS: 136099-65-5