Print…
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1417-1G OR1417-250MG
APOSOR1417-1GEA 0 EUR
APOSOR1417-1G APOSOR1417-250MG
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole
Fórmula: C₁₀H₈BrNO₂
Ponto de Fusão: >225 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08690294
Número CAS: 105316-98-1
UN: 3261
ADR: 8,III