Print…
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl alpha-cyano-4-methoxycinnamate, Ethyl (2E)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
OR14118-10G OR14118-1G OR14118-5G
APOSOR14118-10GEA 894 EUR
APOSOR14118-10G APOSOR14118-1G APOSOR14118-5G
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₃
Peso Molecular: 231.247 g/mol
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026849
Número CAS: 2017-87-0