Print…
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR14014-1G OR14014-250MG
APOSOR14014-1GEA 377 EUR
APOSOR14014-1G APOSOR14014-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₇ClO₂S₂
Ponto de Fusão: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200880
Número CAS: 90273-30-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III