Print…
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
OR13983-1G OR13983-250MG OR13983-5G
APOSOR13983-1GEA 109 EUR
APOSOR13983-1G APOSOR13983-250MG APOSOR13983-5G
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Fórmula: C₇H₁₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082600
Número CAS: 5654-83-1