Print…
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13821-1G OR13821-250MG
APOSOR13821-1GEA 560 EUR
APOSOR13821-1G APOSOR13821-250MG
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09998375
Número CAS: 870064-85-0