Print…
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13745-1G OR13745-25G OR13745-5G
APOSOR13745-1GEA 72.5 EUR
APOSOR13745-1G APOSOR13745-25G APOSOR13745-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Fórmula: C₈H₅BrN₂OS
Ponto de Fusão: 190…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00992518
Número CAS: 41421-19-6