Print…
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Benzyloxy)-3-(cyanomethyl)-1H-indole, 5-(Phenylmethoxy)-3-(cyanomethyl)-1H-indole
OR13727-1G OR13727-25G OR13727-5G
APOSOR13727-1GEA 34.8 EUR
APOSOR13727-1G APOSOR13727-25G APOSOR13727-5G
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Fórmula: C₁₇H₁₄N₂O
Peso Molecular: 262.306 g/mol
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00022730
Número CAS: 2436-15-9