Print…
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1361-1G OR1361-250MG
APOSOR1361-1GEA 429 EUR
APOSOR1361-1G APOSOR1361-250MG
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₇ClO₂S₂
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797460
Número CAS: 97272-02-1
UN: 3261
ADR: 8,III