Print…
3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13483-1G OR13483-100MG OR13483-250MG
APOSOR13483-1GEA 0 EUR
APOSOR13483-1G APOSOR13483-100MG APOSOR13483-250MG
3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
3-(Bromoacetyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole
Fórmula: C₅H₅BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00505140
Número CAS: 165066-97-7