1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR13452-1G
OR13452-25G
OR13452-5G
APOSOR13452-1GEA
0
EUR
APOSOR13452-1G
APOSOR13452-25G
APOSOR13452-5G
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fórmula:
C₅H₅N₃O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00222738 Número CAS: 92534-69-5 |