Print…
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13439-100MG OR13439-250MG
APOSOR13439-100MGEA 109 EUR
APOSOR13439-100MG APOSOR13439-250MG
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
2-Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03308601
Número CAS: 52395-92-3