Print…
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13182-1G OR13182-250MG
APOSOR13182-1GEA 357 EUR
APOSOR13182-1G APOSOR13182-250MG
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₃
Ponto de Fusão: 256…257 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664420
Número CAS: 690631-98-2