Print…
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(2-Methoxycarbonylethyl)phenylboronic acid, (4-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
OR13106-1G OR13106-250MG
APOSOR13106-1GEA 201 EUR
APOSOR13106-1G APOSOR13106-250MG
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃BO₄
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04115640
Número CAS: 850568-44-4