Print…
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3,5-Tris(phenylethynyl)benzene
OR13103-1G OR13103-5G
APOSOR13103-1GEA 132 EUR
APOSOR13103-1G APOSOR13103-5G
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Fórmula: C₃₀H₁₈
Peso Molecular: 378.464 g/mol
Ponto de Fusão: 141…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861404
Número CAS: 118688-56-5