Print…
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-[(Pyridin-4-yl)oxy]piperidine dihydrochloride
OR13003-1G OR13003-250MG
APOSOR13003-1GEA 866 EUR
APOSOR13003-1G APOSOR13003-250MG
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 95%
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117748
Número CAS: 1171481-61-0