Print…
1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrobromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12977-100MG OR12977-250MG
APOSOR12977-100MGEA 0 EUR
APOSOR12977-100MG APOSOR12977-250MG
1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrobromide
1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrobromide
Fórmula: C₅H₉N₃·2BrH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117725
Número CAS: 167298-66-0