Print…
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(o-Tolyloxy)benzoic acid
OR12944-1G OR12944-5G
APOSOR12944-1GEA 505 EUR
APOSOR12944-1G APOSOR12944-5G
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228.243 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00439674
Número CAS: 6325-68-4