Print…
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Pyrazin-2-yloxy)benzaldehyde
OR12896-100MG OR12896-250MG OR12896-1G
APOSOR12896-100MGEA 144 EUR
APOSOR12896-100MG APOSOR12896-250MG APOSOR12896-1G
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Fórmula: C₁₁H₈N₂O₂
Peso Molecular: 200.193 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840028
Número CAS: 887344-43-6