Print…
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
OR12880-250MG OR12880-500MG
APOSOR12880-250MGEA 209 EUR
APOSOR12880-250MG APOSOR12880-500MG
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840136
Número CAS: 1172465-66-5