Print…
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-[(Pyridin-3-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
OR12879-1G OR12879-250MG
APOSOR12879-1GEA 1140 EUR
APOSOR12879-1G APOSOR12879-250MG
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride 95%
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840135
Número CAS: 1172053-95-0