Print…
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Methoxyphenoxy)benzylamine hydrochloride, 3-(Aminomethyl)-4'-methoxydiphenyl ether hydrochloride
OR12859-1G OR12859-250MG
APOSOR12859-1GEA 870 EUR
APOSOR12859-1G APOSOR12859-250MG
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Fórmula: C₁₄H₁₅NO₂·ClH
Peso Molecular: 265.735 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840098
Número CAS: 154108-33-5