Print…
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12857-100MG OR12857-250MG
APOSOR12857-100MGEA 377 EUR
APOSOR12857-100MG APOSOR12857-250MG
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₂ClNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840094
Número CAS: 1172507-31-1