Print…
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12706-1G OR12706-250MG
APOSOR12706-1GEA 0 EUR
APOSOR12706-1G APOSOR12706-250MG
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862528
Número CAS: 31788-88-2