Print…
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Amino-1-phenylethyl)pyrrolidine dihydrochloride, β-(Pyrrolidin-1-yl)phenethylamine dihydrochloride
OR12694-250MG OR12694-1G
APOSOR12694-250MGEA 509 EUR
APOSOR12694-250MG APOSOR12694-1G
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08445576
Número CAS: 31788-96-2