Print…
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one
OR1268-1G OR1268-250MG OR1268-5G
APOSOR1268-1GEA 72.5 EUR
APOSOR1268-1G APOSOR1268-250MG APOSOR1268-5G
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole
Fórmula: C₁₁H₈BrNO₂
Peso Molecular: 266.091 g/mol
Ponto de Fusão: 109…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173898
Número CAS: 14731-14-7
UN: 3261
ADR: 8 III