Print…
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [4-(2-Chlorophenyl)phenyl]methylamine hydrochloride
OR12640-1G OR12640-250MG OR12640-50MG
APOSOR12640-1GEA 464 EUR
APOSOR12640-1G APOSOR12640-250MG APOSOR12640-50MG
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₂ClN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02089431
Número CAS: 518357-42-1