Print…
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12639-250MG OR12639-1G OR12639-5G
APOSOR12639-250MGEA 198 EUR
APOSOR12639-250MG APOSOR12639-1G APOSOR12639-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine 95%
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine
Fórmula: C₆H₆BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14702650
Número CAS: 1209459-93-7