Print…
3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12628-1G OR12628-250MG
APOSOR12628-1GEA 0 EUR
APOSOR12628-1G APOSOR12628-250MG
3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole 95%
3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04968783
Número CAS: 137890-04-1