Print…
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [4-(Methylamino)but-1-yl]benzene hydrochloride, 1-(Methylamino)-4-phenylbutane hydrochloride
OR12593-1G OR12593-5G OR12593-10G
APOSOR12593-1GEA 159 EUR
APOSOR12593-1G APOSOR12593-5G APOSOR12593-10G
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₇N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08445574
Número CAS: 148252-36-2