Print…
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Methyl-N-(4-pyridylmethyl)amine dihydrochloride, N-Methyl-1-(pyridin-4-yl)methylamine dihydrochloride
OR12591-1G OR12591-250MG
APOSOR12591-1GEA 172 EUR
APOSOR12591-1G APOSOR12591-250MG
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₀N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840113
Número CAS: 128739-16-2
UN: 3259
ADR: 8,III