Print…
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR12564-100MG OR12564-250MG
APOSOR12564-100MGEA 302 EUR
APOSOR12564-100MG APOSOR12564-250MG
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₃H₁₁ClO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02089489
Número CAS: 885950-86-7
UN: 3261
ADR: 8,III