Print…
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR12560-100MG OR12560-250MG OR12560-1G
APOSOR12560-100MGEA 0 EUR
APOSOR12560-100MG APOSOR12560-250MG APOSOR12560-1G
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02089485
Número CAS: 501697-55-8
UN: 1759
ADR: 8,III