Print…
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR12558-100MG OR12558-1G OR12558-250MG
APOSOR12558-100MGEA 98.6 EUR
APOSOR12558-100MG APOSOR12558-1G APOSOR12558-250MG
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₂H₉ClO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02089483
Número CAS: 252873-46-4
UN: 3265
ADR: 8,III