Print…
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(4-Chlorophenoxy)phenyl)methanamine hydrochloride, 3-(Aminomethyl)-4-chlorodiphenyl ether hydrochloride, 3-(4-Chlorophenoxy)benzylamine hydrochloride
OR12557-250MG OR12557-1G
APOSOR12557-250MGEA 82.8 EUR
APOSOR12557-250MG APOSOR12557-1G
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride 95%
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₂ClNO·ClH
Peso Molecular: 270.154 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02089409
Número CAS: 1171023-50-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III