Print…
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1254T-1G OR1254T-250MG OR1254T-5G
APOSOR1254T-1GEA 0 EUR
APOSOR1254T-1G APOSOR1254T-250MG APOSOR1254T-5G
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Fórmula: C₁₅H₂₁NO₆
Ponto de Fusão: 179…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00070371
Número CAS: 13343-62-9