Print…
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12545-1G OR12545-250MG OR12545-5G
APOSOR12545-1GEA 317 EUR
APOSOR12545-1G APOSOR12545-250MG APOSOR12545-5G
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₀H₅Cl₂NO
Ponto de Fusão: 191…192 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06202347
Número CAS: 73568-41-9