Print…
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Isobutyltetrahydropyrrole hydrochloride, 2-(2-Methylprop-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
OR12520-1G OR12520-5G
APOSOR12520-1GEA 161 EUR
APOSOR12520-1G APOSOR12520-5G
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₇N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840008
Número CAS: 1184994-37-3