Print…
2-Cyclohexylpyrrolidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12518-100MG OR12518-500MG OR12518-1G
APOSOR12518-100MGEA 261 EUR
APOSOR12518-100MG APOSOR12518-500MG APOSOR12518-1G
2-Cyclohexylpyrrolidine
2-Cyclohexylpyrrolidine
Fórmula: C₁₀H₁₉N
Peso Molecular: 153.265 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631841
Número CAS: 367281-02-5