Print…
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12445-1G OR12445-250MG
APOSOR12445-1GEA 248 EUR
APOSOR12445-1G APOSOR12445-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene
Fórmula: C₅H₅BrOS
Ponto de Fusão: 53…53,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01859831
Número CAS: 70260-05-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III