Print…
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12426-1G OR12426-250MG
APOSOR12426-1GEA 72.5 EUR
APOSOR12426-1G APOSOR12426-250MG
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₃
Ponto de Fusão: 252…254 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00681283
Número CAS: 313535-84-1