Print…
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]pyrimidine, [4-(Pyrimidin-2-yl)phenyl]methylamine
OR12413-1G OR12413-250MG
APOSOR12413-1GEA 694 EUR
APOSOR12413-1G APOSOR12413-250MG
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 95%
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine
Fórmula: C₁₁H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09817489
Número CAS: 885466-44-4
UN: 3259
ADR: 8,III