Print…
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(4-(Chloromethyl)phenyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzyl chloride
OR12394-1G OR12394-5G OR12394-10G
APOSOR12394-1GEA 79.9 EUR
APOSOR12394-1G APOSOR12394-5G APOSOR12394-10G
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₁H₁₁ClN₂
Peso Molecular: 206.671 g/mol
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09702351
Número CAS: 916766-83-1
UN: 3261
ADR: 8 III