Print…
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzylamine, 5-[3-(Aminomethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
OR12374-250MG OR12374-1G
APOSOR12374-250MGEA 163 EUR
APOSOR12374-250MG APOSOR12374-1G
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09702399
Número CAS: 934570-45-3
UN: 2735
ADR: 8,III