Print…
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR12312-1G OR12312-250MG OR12312-5G
APOSOR12312-1GEA 0 EUR
APOSOR12312-1G APOSOR12312-250MG APOSOR12312-5G
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Fórmula: C₅H₉N₃
Ponto de ebulição: 104…108 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411536
Número CAS: 486414-83-9
UN: 2735
ADR: 8,III