Print…
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Pyrimidin-2-yl)phenyl isocyanate, 2-(4-Isocyanatophenyl)-1,3-diazine
OR12304-1G OR12304-250MG
APOSOR12304-1GEA 285 EUR
APOSOR12304-1G APOSOR12304-250MG
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
When melted, may contain small amount of sediment
Fórmula: C₁₁H₇N₃O
Peso Molecular: 197.193 g/mol
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09702380
Número CAS: 216059-84-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III